Merck
BDPH9C021C0D
Bide Pharmatech
(E)-4-Oxo-4-phenylbut-2-enoic acid
Synonim(y):
(2E)-4-oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021C0D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
MDL number:
Produkt BDPH9C021C0D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)/b7-6+
Inchi Key
PLPDHGOODMBBGN-VOTSOKGWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)