Merck
BDPH9C021C42
Bide Pharmatech
5-Chloro-3-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one
Synonim(y):
5-chloro-3-methyl-2(5H)-furanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.55
MDL number:
Produkt BDPH9C021C42 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H5ClO2/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,4H,1H3
Inchi Key
JPZFLPKQRFRZQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)