Merck
BDPH9C021C4F
Bide Pharmatech
(E)-4-Methylpent-2-enoic acid
Synonim(y):
(2E)-4-methyl-2-pentenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
MDL number:
Produkt BDPH9C021C4F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h3-5H,1-2H3,(H,7,8)/b4-3+
Inchi Key
QAOXMQCWUWZZNC-ONEGZZNKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)