Merck
BDPH9C021C70
Bide Pharmatech
3-Methyl-1-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Synonim(y):
3-methyl-1-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C021C70 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9N5O/c1-6-7(9(10)15)5-14(13-6)8-4-11-2-3-12-8/h2-5H,1H3,(H2,10,15)
Inchi Key
QODSINRDXJGPQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)