Merck
BDPH9C021C77
Bide Pharmatech
rel-((2R,3R)-2-Methylpiperidin-3-yl)methanol
Synonim(y):
((2R,3R)-2-methylpiperidin-3-yl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H15O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.2
MDL number:
Produkt BDPH9C021C77 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h6-9H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
Inchi Key
DAAYDZZFCLQTFA-RQJHMYQMSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)