Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021C7A

Bide Pharmatech

(R)-4-(1-Aminoethyl)phenol hydrochloride

Synonim(y):

(R)-4-(1-aminoethyl)phenol hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021C7A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H12O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.64
MDL number:
Produkt BDPH9C021C7A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H11NO.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7;/h2-6,10H,9H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1

Inchi Key

HNDFWZASJWHBCZ-FYZOBXCZSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów