Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021C8B

Bide Pharmatech

Z-Tic-OH

Synonim(y):

(3S)-2-[(benzyloxy)carbonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021C8B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H17O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.34
MDL number:
Produkt BDPH9C021C8B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C18H17NO4/c20-17(21)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-19(16)18(22)23-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,20,21)/t16-/m0/s1

Inchi Key

YWVQGUBCAUFBCP-INIZCTEOSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów