Merck
BDPH9C021C8C
Bide Pharmatech
4-Amino-1H-pyrazol-3(2H)-one
Synonim(y):
4-amino-1H-pyrazol-3-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H5O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.09
MDL number:
Produkt BDPH9C021C8C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C3H5N3O/c4-2-1-5-6-3(2)7/h1H,4H2,(H2,5,6,7)
Inchi Key
NATMWGYJBMRROQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)