Merck
BDPH9C021C8E
Bide Pharmatech
N-(1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
Synonim(y):
N-(1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021C8E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H17O5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.33
MDL number:
Produkt BDPH9C021C8E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H17N3O5/c20-9-12-11(21)8-14(24-12)19-7-6-13(18-16(19)23)17-15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-12,14,20-21H,8-9H2,(H,17,18,22,23)/t11-,12+,14+/m0/s1
Inchi Key
MPSJHJFNKMUKCN-OUCADQQQSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)