Merck
BDPH9C021CCB
Bide Pharmatech
(S)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol
Synonim(y):
(2S)-tetrahydro-2-furanylmethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
MDL number:
Produkt BDPH9C021CCB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2/t5-/m0/s1
Inchi Key
BSYVTEYKTMYBMK-YFKPBYRVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)