Merck
BDPH9C021CD1
Bide Pharmatech
2-Chloropyridine-4-thiol
Synonim(y):
2-chloro-4-pyridinethiol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H4N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.61
MDL number:
Produkt BDPH9C021CD1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H4ClNS/c6-5-3-4(8)1-2-7-5/h1-3H,(H,7,8)
Inchi Key
QPYIHKCSIHJBAI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)