Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021CDE

Bide Pharmatech

Methyl (S)-2-(aminomethyl)butanoate hydrochloride

Synonim(y):

methyl (S)-2-(aminomethyl)butanoate hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H14O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.64
MDL number:
Produkt BDPH9C021CDE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-5(4-7)6(8)9-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1

Inchi Key

VSGXDWSIFCRKJY-JEDNCBNOSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów