Merck
BDPH9C021CEC
Bide Pharmatech
((3AS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)(morpholino)methanone
Synonim(y):
((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)(morpholino)methanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H19O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.29
MDL number:
Produkt BDPH9C021CEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H19NO6/c1-12(2)18-9-7(14)8(17-11(9)19-12)10(15)13-3-5-16-6-4-13/h7-9,11,14H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,9+,11+/m1/s1
Inchi Key
ZHDDJWFZDNKWIC-REIXXSIJSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)