Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021D0E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9C021D0E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
Inchi Key
DVDGHRQOLYEZAE-UWVGGRQHSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to almost colorless liquid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
hstatements
signalword
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
