Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021D22

Bide Pharmatech

(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,12R)-5-Hydroxy-4,6,9,12-tetramethyl-1-oxo-6-vinyldecahydro-3a,9-propanocyclopenta[8]annulen-8-yl 2-hydroxyacetate

Synonim(y):

(3aR,5R,7S,8S,9R,12R)-8-hydroxy-4,7,9,12-tetramethyl-3-oxo-7-vinyldecahydro-4,9a-propanocyclopenta[8]annulen-5-yl 2-hydroxyacetate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021D22 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Produkt BDPH9C021D22 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21?,22?/m1/s1

Inchi Key

ZRZNJUXESFHSIO-JKZASVEESA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów