Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021D26

Bide Pharmatech

(E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acryloyl chloride

Synonim(y):

(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021D26 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H6O1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.6
MDL number:
Produkt BDPH9C021D26 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H6ClF3O/c11-9(15)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(12,13)14/h1-6H/b5-4+

Inchi Key

HGQSKTQYEWJJRZ-SNAWJCMRSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów