Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021D27

Bide Pharmatech

tert-Butyl (S)-4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl (S)-4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H18O2N2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.26
MDL number:
Produkt BDPH9C021D27 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H18F2N2O2/c1-9(2,3)16-8(15)14-5-4-7(13)10(11,12)6-14/h7H,4-6,13H2,1-3H3/t7-/m0/s1

Inchi Key

APZOOTJWPGQYSZ-ZETCQYMHSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów