Produkt BDPH9C021D2A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H14B2O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h1-10,17-20H/b2-1+
Inchi Key
PKYHHJFJJKWAPA-OWOJBTEDSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
