Merck
BDPH9C021DB2
Bide Pharmatech
(1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Synonim(y):
(1R)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021DB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H15N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.29
MDL number:
Produkt BDPH9C021DB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m1/s1
Inchi Key
PRTRSEDVLBBFJZ-OAHLLOKOSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)