Merck
BDPH9C021DC2
Bide Pharmatech
(E)-4-Styrylpyridine
Synonim(y):
4-[(E)-2-phenylethenyl]pyridine
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021DC2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.24
MDL number:
Produkt BDPH9C021DC2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11N/c1-2-4-12(5-3-1)6-7-13-8-10-14-11-9-13/h1-11H/b7-6+
Inchi Key
QKHRGPYNTXRMSL-VOTSOKGWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)