Merck
BDPH9C021DC4
Bide Pharmatech
1-(tert-Butyl) 2-methyl (2R,3S)-3-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Synonim(y):
1-(tert-butyl) 2-methyl (2R,3S)-3-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H19O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
MDL number:
Produkt BDPH9C021DC4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-5-7(13)8(12)9(14)16-4/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m0/s1
Inchi Key
SVSSZFBZFUSINI-JGVFFNPUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)