Merck
BDPH9C021DCA
Bide Pharmatech
(trans,trans)-4-Propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Synonim(y):
(1s,1'r,4R,4'R)-4-propyl-4'-vinyl-1,1'-bi(cyclohexane)
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021DCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H30
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.43
MDL number:
Produkt BDPH9C021DCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H30/c1-3-5-15-8-12-17(13-9-15)16-10-6-14(4-2)7-11-16/h4,14-17H,2-3,5-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17-
Inchi Key
KHDBEDDPFRHGCN-GARHLSDISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or White to Almost white Solid or Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)