Merck
BDPH9C021DE3
Bide Pharmatech
Boc-Orn(Boc)-OH
Synonim(y):
(2S)-2,5-bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]pentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H28O6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.4
MDL number:
Produkt BDPH9C021DE3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H28N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-9-7-8-10(11(18)19)17-13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19)/t10-/m0/s1
Inchi Key
RJOJSMIZZYHNQG-JTQLQIEISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)