Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021E0D

Bide Pharmatech

tert-Butyl (3R,5S)-6-hydroxy-3,5-O-isopropylidene-3,5-dihydroxyhexanoate

Synonim(y):

tert-butyl 2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-D-erythro-hexonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021E0D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.33
MDL number:
Produkt BDPH9C021E0D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C13H24O5/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1

Inchi Key

CFRUAOXMCVQMFP-ZJUUUORDSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless or white to yellow liquid or low melting solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów