Merck
BDPH9C021E27
Bide Pharmatech
(S)-Methyl 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Synonim(y):
methyl (3S)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline-3-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H14O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.27
MDL number:
Produkt BDPH9C021E27 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-17-13(16)11-6-9-8-4-2-3-5-10(8)15-12(9)7-14-11/h2-5,11,14-15H,6-7H2,1H3/t11-/m0/s1
Inchi Key
QZGCHMZBGHVZFB-NSHDSACASA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)