Merck
BDPH9C021E47
Bide Pharmatech
1-Methyl-3-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Synonim(y):
1-methyl-3-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.21
MDL number:
Produkt BDPH9C021E47 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-13-6-7(10)9(12-13)8-4-2-3-5-11-8/h2-6H,10H2,1H3
Inchi Key
HZWIOEKXUOUSOH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)