Merck
BDPH9C021E4B
Bide Pharmatech
4-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Synonim(y):
4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
MDL number:
Produkt BDPH9C021E4B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-8-5-9-4-7-6(8)2-3-10-7/h2-5,10H,1H3
Inchi Key
UPDSOLUKSUHRDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)