Merck
BDPH9C021E6F
Bide Pharmatech
(S)-Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Synonim(y):
(S)-cyclopropyl(3-pyridinyl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.21
MDL number:
Produkt BDPH9C021E6F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-9(7-3-4-7)8-2-1-5-11-6-8/h1-2,5-7,9H,3-4,10H2/t9-/m0/s1
Inchi Key
FSWNPAICGSWQJU-VIFPVBQESA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)