Merck
BDPH9C021E75
Bide Pharmatech
4-Amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
Synonim(y):
4-amino-1-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021E75 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Produkt BDPH9C021E75 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H13N3O5.ClH/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H/t4-,6-,7+,8-;/m0./s1
Inchi Key
KCURWTAZOZXKSJ-QFSSJCHDSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white Powder or Crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)