Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021EB6

Bide Pharmatech

(S)-3-(3-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid

Synonim(y):

(2S)-3-(3-aminophenyl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021EB6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H20O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
MDL number:
Produkt BDPH9C021EB6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C14H20N2O4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8,15H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1

Inchi Key

IZHOFFXTZQKZCS-NSHDSACASA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów