Merck
BDPH9C021EC9
Bide Pharmatech
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Synonim(y):
(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.64
MDL number:
Produkt BDPH9C021EC9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12;/h2-6H,13H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Inchi Key
JVLWNYKROJNLAS-FYZOBXCZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)