Merck
BDPH9C021ED7
Bide Pharmatech
(S)-3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-5-methylhexanoic acid
Synonim(y):
(3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-methylhexanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H21O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.34
MDL number:
Produkt BDPH9C021ED7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H21NO4/c1-11(2)8-13(9-14(17)18)16-15(19)20-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13H,8-10H2,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
Inchi Key
NXDHEHGNNDPBNL-ZDUSSCGKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)