Merck
BDPH9C021EE4
Bide Pharmatech
(R)-2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetic acid
Synonim(y):
(2R)-cyclopropyl(hydroxy)ethanoic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021EE4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
MDL number:
Produkt BDPH9C021EE4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4,6H,1-2H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Inchi Key
WGYFYSOUPAKFHY-SCSAIBSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)