Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021F07

Bide Pharmatech

Cis-beta-methylstyrene

Synonim(y):

(1Z)-1-propenylbenzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021F07 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
MDL number:
Produkt BDPH9C021F07 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2-

Inchi Key

QROGIFZRVHSFLM-KXFIGUGUSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light-yellow liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów