Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021F1D

Bide Pharmatech

(R)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(2-(dimethylamino)-3-methylbutyl)thiourea

Synonim(y):

(R)-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(2-(dimethylamino)-3-methylbutyl)thiourea

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H21N3S1F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.42
MDL number:
Produkt BDPH9C021F1D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H21F6N3S/c1-9(2)13(25(3)4)8-23-14(26)24-12-6-10(15(17,18)19)5-11(7-12)16(20,21)22/h5-7,9,13H,8H2,1-4H3,(H2,23,24,26)/t13-/m0/s1

Inchi Key

HWIPDTNXZGWVLK-ZDUSSCGKSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów