Merck
BDPH9C021F2B
Bide Pharmatech
Methyl 4-(1H-indol-2-yl)benzoate
Synonim(y):
methyl 4-(1H-indol-2-yl)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
MDL number:
Produkt BDPH9C021F2B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-19-16(18)12-8-6-11(7-9-12)15-10-13-4-2-3-5-14(13)17-15/h2-10,17H,1H3
Inchi Key
LXPCCNBTEKIKLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)