Merck
BDPH9C021F31
Bide Pharmatech
tert-Butyl (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-iodobutanoate
Synonim(y):
tert-butyl (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-iodobutanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H24O4N1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.24
MDL number:
Produkt BDPH9C021F31 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H24INO4/c1-12(2,3)18-10(16)7-9(8-14)15-11(17)19-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,17)/t9-/m1/s1
Inchi Key
FHEMZYHXWAKDML-SECBINFHSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)