Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021F6A

Bide Pharmatech

(R)-3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-aminopropanoic acid

Synonim(y):

(2R)-2-amino-3-[1,1'-biphenyl]-4-ylpropanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021F6A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
MDL number:
Produkt BDPH9C021F6A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H,10,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1

Inchi Key

JCZLABDVDPYLRZ-CQSZACIVSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów