Merck
BDPH9C021F75
Bide Pharmatech
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethane-1,2-diol
Synonim(y):
(S)-1-(4-bromophenyl)ethane-1,2-diol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
MDL number:
Produkt BDPH9C021F75 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,10-11H,5H2/t8-/m1/s1
Inchi Key
ZDPJGAWPRHNQHI-MRVPVSSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)