Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021F81

Bide Pharmatech

(1S,3R,4R,6S,7S)-3-(6-Benzamido-9H-purin-9-yl)-1-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-6-methyl-2,5-dioxabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl (2-cyanoethyl) diisopropylphosphoramidite

Synonim(y):

N-(9-((1S,3R,4R,6S,7S)-1-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-7-(((2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphaneyl)oxy)-6-methyl-2,5-dioxabicyclo[2.2.1]heptan-3-yl)-9H-purin-6-yl)benzimidic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021F81 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C49H54O8N7P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
899.98
MDL number:
Produkt BDPH9C021F81 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C49H54N7O8P/c1-32(2)56(33(3)4)65(61-28-14-27-50)64-43-42-47(55-31-53-41-44(51-30-52-45(41)55)54-46(57)35-15-10-8-11-16-35)63-48(43,34(5)62-42)29-60-49(36-17-12-9-13-18-36,37-19-23-39(58-6)24-20-37)38-21-25-40(59-7)26-22-38/h8-13,15-26,30-34,42-43,47H,14,28-29H2,1-7H3,(H,51,52,54,57)/t34-,42+,43-,47+,48-,65?/m0/s1

Inchi Key

XHEVZGBLRSIPCO-DZGFXGBPSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów