Merck
BDPH9C021F82
Bide Pharmatech
(3aR,5R,6S,6aR)-5-((R)-2-Azido-1-hydroxyethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Synonim(y):
6-azido-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-glucofuranose
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H15O5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.24
MDL number:
Produkt BDPH9C021F82 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H15N3O5/c1-9(2)16-7-5(14)6(15-8(7)17-9)4(13)3-11-12-10/h4-8,13-14H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
Inchi Key
MAJOJEYOMRHMDB-OZRXBMAMSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)