Merck
BDPH9C021F85
Bide Pharmatech
Benzo[h]quinoline-2-carbaldehyde
Synonim(y):
benzo[h]quinoline-2-carbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H9O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
MDL number:
Produkt BDPH9C021F85 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H9NO/c16-9-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)15-12/h1-9H
Inchi Key
OBDYPKKCCHZQDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)