Merck
BDPH9C021F8F
Bide Pharmatech
(S)-1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Synonim(y):
(S)-1-(5-bromo-4-methylpyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H13N2Cl2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.01
MDL number:
Produkt BDPH9C021F8F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H11BrN2.2ClH/c1-5-3-8(6(2)10)11-4-7(5)9;;/h3-4,6H,10H2,1-2H3;2*1H/t6-;;/m0../s1
Inchi Key
FPLOVAYGGMBHHZ-ILKKLZGPSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)