Merck
BDPH9C021FA9
Bide Pharmatech
(R)-Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
Synonim(y):
methyl (2R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021FA9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.2
MDL number:
Produkt BDPH9C021FA9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
Inchi Key
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)