Merck
BDPH9C021FD4
Bide Pharmatech
(S)-Octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine dihydrochloride
Synonim(y):
(8aS)-octahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9C021FD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H16N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.12
MDL number:
Produkt BDPH9C021FD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-2-7-6-8-3-5-9(7)4-1;;/h7-8H,1-6H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
Inchi Key
JHDWGEOMYLXPIY-KLXURFKVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)