Przejdź do
BDPH9C02254E
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Synonim(y):
(R)-3-amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H13O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.63
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
HHUWUTGRVZJMSM-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)