Przejdź do
BDPH9C022AA5
Bide Pharmatech
MEthyl (2s)-2-amino-3-(furan-2-yl)propanoate
Synonim(y):
methyl (2S)-2-amino-3-(2-furyl)propanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.18
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-11-8(10)7(9)5-6-3-2-4-12-6/h2-4,7H,5,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Inchi Key
RGZJZYPBZXARCU-ZETCQYMHSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Sticky Liquid to Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)