Merck
BDPH9C022C19
Bide Pharmatech
N-(4-Isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Synonim(y):
(Z)-N-(4-isopropylbenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H19O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.41
MDL number:
Produkt BDPH9C022C19 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H19NO2S/c1-13(2)16-8-6-15(7-9-16)12-18-21(19,20)17-10-4-14(3)5-11-17/h4-13H,1-3H3/b18-12+
Inchi Key
QDNWKNMMUMIPAK-LDADJPATSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)