Przejdź do
BDPH9C0238CC
Bide Pharmatech
Boc-Oxyma
Synonim(y):
ethyl (E)-2-(((tert-butoxycarbonyl)oxy)imino)-2-cyanoacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O5N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H14N2O5/c1-5-15-8(13)7(6-11)12-17-9(14)16-10(2,3)4/h5H2,1-4H3/b12-7+
Inchi Key
GTIPXWMOYWXFBG-KPKJPENVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Oxyma
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Flame
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)