Przejdź do
BDPH9C0239AD
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethoxy)naphthalene
Synonim(y):
2-(difluoromethoxy)naphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H8O1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H8F2O/c12-11(13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Inchi Key
PHRDBYLNQKVKBB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to off-white solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Difluoromethoxy)naphthalene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)